安全性情報
19107
Sigma-Aldrich
UV-VIS detectable IEF Marker solution 溶液
pI 8.4, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105336
NACRES:
NA.26
無菌性
0.45 μm filtered
濃度
1 mg/mL in 10 mM NaOH
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
HPCEおよびIEFゲル用のIEFマーカーとして適しています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
19107-200UL:
19107-VAR:
19107-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)