認証
suitable for EPA 200.7
製品種目
Certipur®
濃度
1000 mg/L Si in 0.5 M NaOH
テクニック
AAS: suitable
pH
13.5 (20 °C in H2O)
密度
1.022 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1702360100:
1.70236.0500DISC:
1.70236A.0500:
1702360500:
1702360000:
1.70236A.0100:
1.70236.0100DISC:
試験成績書(COA)