安全性情報
16259
Supelco
Silicon Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Si in NaOH (nominal concentration)
別名:
シリコン AAS 標準溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Si in NaOH (nominal concentration)
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。このCRMはSI単位kgまで追跡可能であり、国立計量研究所(NMI)、例えばNISTの主要物質に対して測定されています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさや有効期限などの認証値を見るには、証明書をhttp://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
ケイ素標準物質は、黒鉛炉原子吸光分析法(GF - AAS)を用いる粉末化酸化アルミニウムおよび石油化学製品のシリコンの定量の際の較正標準として使用することができます。
アナリシスノート
高純度のシリコン金属、NaOHおよび水で調製した、2%水酸化ナトリウム溶液中の1 g/L Si
その他情報
メルクのTraceCERT®シリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちのICP&AAS標準品ウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16259N-BULK:
16259-250ML:4548173957173
16259-BULK:
16259-VAR:
16259-250ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Niobium carbide as permanent modifier for silicon determination in petrochemical products by emulsion-based sampling GF AAS.
Luz, Maciel S., and Pedro V. Oliveira
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 255-260 (2014)
Niobium carbide as permanent modifier for silicon determination in petrochemical products by emulsion-based sampling GF AAS.
Luz, Maciel S., and Pedro V. Oliveira
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 255-260 (2014)
H Minami et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 370(7), 855-859 (2001-09-25)
A direct method for determination of silicon in powdered high-purity aluminium oxide samples, by slurry sampling with in situ fusion graphite-furnace atomic-absorption spectrometry (GF-AAS), has been established. A slurry sample was prepared by 10-min ultrasonication of a powdered sample in