安全性情報
MBAS100
Supelco
界面活性剤 (MBAS) 100 mg/L校正標準液
certified reference material
別名:
concentration should be included
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
certificate is enclosed in each package
メーカー/製品名
RTC MBAS100-100
濃度
in H2O
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MBAS100-500ML:
MBAS100-100ML:
MBAS100-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)