安全性情報
OG100
Supelco
油およびグリース、 100 mg/L 校正標準液
certified reference material, in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
certificate is enclosed in each package
メーカー/製品名
RTC OG100-250
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
OG100-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)