安全性情報
QC1593
Supelco
アンモニア
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
suitable for SM 4500 - NH3
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC QCI-1370
濃度
in H2O
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
QC1593-20ML:
QC1593-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3