安全性情報
BCR122
Margarine (vitamins)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
agriculture
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR122
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Vitamins: Cholecalciferol (Vitamin D3), α-Tocopherol
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR122-200G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)