主要文書
1.19813
Supelco
Sulfate standard solution
traceable to SRM from NIST Na₂SO₄ in H₂O 1000 mg/l SO₄ Certipur®
別名:
Sulfate standard for aqueous matrices ready for use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
品質水準
テクニック
ion chromatography: suitable
密度
0.998 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Concentration     β (SO₄²⁻): 990 - 1010 mg/l
Determination method: Titration with Lead(II)perchlorate solution.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: ± 2 mg/l
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg