品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
diluted ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NK-1, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (157M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (157M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (157M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (157M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (157M-98)
メーカー/製品名
Cell Marque®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
アイソタイプ
IgMκ
コントロール
tonsil
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
membranous
遺伝子情報
human ... B3GAT1(27087)
詳細
品質
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
関連事項
物理的形状
調製ノート
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.