安全性情報
SAB4701071
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD57-APC antibody produced in mouse
clone TB01
別名:
3-O-sulfoglucuronic acid beta1-3 Gal beta1-4 GlcNAc, HNK1, LEU7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TB01, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
flow cytometry: 10 μL
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
The mouse monoclonal antibody TB01 recognizes CD57, a carbohydrate antigen present mainly on NK cells, NK T cells, and in neural tissue.
免疫原
A pool of neuroblastoma cell lines
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4701071-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)