安全性情報
C6680
Sigma-Aldrich
抗HNK-1/N-CAM(CD57)抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
clone VC1.1, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗HNK-1, 抗CD57抗体, 抗N-CAM抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
VC1.1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, rat, feline, human
テクニック
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マウスモノクローナル抗ヒトCD57/HNK-1(マウスIgMアイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞とネコ大脳皮質領域17のホモジネートで免疫化したBALB/cマウスの膵細胞との融合により作製したVC1.1ハイブリドーマから得られます。β-1,3-グルクロニルトランスフェラーゼ(B3GAT1)とも呼ばれるヒトナチュラルキラー1(HNK-1)は、ヒト染色体11q25に位置し、グルクロニルトランスフェラーゼ遺伝子ファミリーに属します。CD57/HNK-1は、末梢血単核細胞のサブポピュレーション(15~20%)に発現します。NK活性細胞の約60%およびT細胞のサブセットで、この抗原の発現が報告されています。
特異性
ヒト骨髄細胞に関連する細胞表面糖タンパク質CD57/HNK-1を認識します。認識されるエピト-プは、多くの糖タンパク質やある種の糖脂質に存在するN-結合型糖鎖です。ホルマリン固定およびパラフィン包埋に安定です。VC1.1抗体とHNK-1(Leu7)抗体は、それぞれの結合を阻害します。本抗体は、ある種のミエリン結合糖タンパク質や高分子量コンドロイチン硫酸プロテオグリカンを認識します。
5th Workshop: code no. NK 67
免疫原
ネコ一次視覚野(領域17)のホモジネ-ト。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗HNK-1/N-CAM(CD57)抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫組織化学的検査
  • 免疫染色および顕微鏡検査
  • 免疫細胞化学的検査
  • 免疫蛍光法
生物化学的/生理学的作用
ヒトナチュラルキラー1(HNK-1)/分化抗原群(CD57)は、一部のB細胞株およびBリンパ球性白血病(B-CLL)メラノーマ株でも見られます。この抗原は、リンパ組織、一定の神経サブセット、末梢神経シュワン細胞、正常前立腺および良性/悪性腫瘍を有する前立腺で検出されます。神経線維腫、シュワン腫、外傷性神経腫、小細胞肺癌がしばしばHNK-1を発現します。CD57/HNK-1は、昆虫からヒトまでを含む多くの種で発現すると思われます。CD57/HNK-1は、細胞接着事象に関与すると考えられ、神経免疫グロブリンスーパーファミリー分子の大半を含む複数の接着関連タンパク質で発現します。
ターゲットの説明
CD57/HNK-1は末梢血単核細胞亜集団の15-20%、NK活性化細胞の約60%をはじめ、T細胞サブセットに発現しています。
物理的形状
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, 1% BSA, 15 mMアジ化ナトリウム含有)
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
IRO97751:
C6680-50TST:
C6680-VAR:
C6680-100TST:
C6680-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michelle Ware et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 244(10), 1202-1214 (2015-08-01)
The early axon scaffold is the first axonal structure to appear in the rostral brain of vertebrates, paving the way for later, more complex connections. Several early axon scaffold components are conserved between all vertebrates; most notably two main ventral
Ching-Wen Huang et al.
Scientific reports, 7(1), 17401-17401 (2017-12-14)
In regenerative medicine applications, the differentiation stage of implanted stem cells must be optimized to control cell fate and enhance therapeutic efficacy. We investigated the therapeutic potential of human induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived cells at two differentiation stages on
Patricia Bock et al.
The Journal of comparative neurology, 505(5), 572-585 (2007-10-11)
Olfactory ensheathing cells (OECs) are promising candidates for autologous cell transplantation therapies of nervous system injury and disease. Large animal models are relevant for transferring experimental data into clinical practice. In vivo studies have suggested that adult canine OECs may
Functional significance of CD57 expression on human NK cells and relevance to disease
Nielsen CM, et al.
Frontiers in immunology, 4, 422-422 (2013)
Immunohistological analysis of CD1a+ langerhans cells and CD57+ natural killer cells in healthy and diseased human gingival tissue: A comparative study
Stelin S, et al.
Journal of Indian Society of Periodontology, 13(3), 150-150 (2009)