Merck
15361
Sigma-Aldrich
硫酸ブレオマイシン from Streptomyces verticillus
for fluorescence, mixture of bleomycin sulfate salts, lyophilized, powder or crystals, white to off-white
別名:
ブレオ, ブレキサン, ブレノキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111733
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
Streptomyces verticillus
グレード
for fluorescence
フォーム
powder or crystals
品質
lyophilized
white to off-white
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
Cu: ≤0.1%
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-]S([O-])(=O)=O.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]3O)c4c[nH]cn4)C(=O)NCCc5nc(cs5)-c6ncc(s6)C(=O)NCCC[S+](C)C.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]9O)c%10c[nH]cn%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)-c%12ncc(s%12)C(=O)NCCC[S+](C)C
InChI
1S/2C55H83N17O21S3.H2O4S/c2*1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-66-26)91-54-43(39(80)37(78)28(16-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)29(17-74)89-53)51(87)67-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-68-27(18-94-32)52-65-15-30(95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h2*14-15,18-19,21-25,28-29,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,16-17,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t2*21-,22+,23+,24-,25-,28-,29+,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43-,53-,54-;/m00./s1
InChI Key
OOXTWFJZZAJGKA-CNLAFNBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:糖ペプチド
アプリケーション
ブレオマイシン硫酸塩は、ヒト正常口腔細胞(歯肉由来線維芽細胞HGF、歯髄細胞HPCおよび歯根膜線維芽細胞HPLF)、ヒト口腔扁平上皮がん(HSC-2、HSC-3、HSC-4、Ca9-22およびNA)およびヒト前骨髄球性白血病HL-60細胞などの一部の細胞株における腫瘍に特異的な細胞傷害性の研究に使用されています。 フリーラジカルが媒介するDNA鎖切断のメカニズムの研究のために、および特に植物の形質転換体の形質変換細胞選択剤として使用されます。 選択剤として、10~100 μg/mLの濃度での使用を推奨します。
生物化学的/生理学的作用
硫酸ブレオマイシンはDNAに結合し、特異的な塩基配列におけるssDNAの切断を引き起こしてDNA合成を阻害します。この阻害作用は、ブレオマイシンの酸素および金属イオンへの結合を必要とします。また、弱く、しかしより選択的にRNAも切断します。アポトーシスの誘導および調節物質として作用し、腫瘍の血管新生を阻害します。
包装
挿入された融合コーンの内側に内容物を含む、ボトムレスタイプのガラス瓶にパッケージされています。
構成
本製品は、ブレオマイシンA2(70%)およびB2(30%)を含む糖ペプチド抗生物質の混合物です。それぞれのブレオマイシンは、末端のアミンが異なり、異なる生物学的活性を示します。
注意
本製品は、2~8℃で保存する必要があります。
調製ノート
本製品は20 mg/mLで水に可溶であり、数日間は活性があります。0.1 Mの中性リン酸カリウムに溶解した2ユニット/mLの溶液は、14日以内に使用してください。通常の生理食塩水に溶解した3ユニット/mLの溶液は、活性が3ヵ月間あります。
その他情報
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
15361-1MG-PW:
15361-VAR:
15361-10MG:
15361-1MG:
15361-BULK:
15361-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R P Hertzberg et al.
Biochemistry, 27(9), 3164-3174 (1988-05-03)
Bleomycin-mediated DNA strand scission has been shown to be diminished at certain sequences in proximity to 5-methylcytidines. We have investigated the molecular basis of this observed diminution using selective bleomycin (BLM) modifications at the C-terminus. Of the four different bleomycin
V Murray et al.
The Journal of biological chemistry, 263(26), 12854-12859 (1988-09-15)
The DNA sequence specificity of the cancer chemotherapeutic agent, bleomycin, has been investigated in three clones of human alpha RI-DNA. The three 340-base pair alpha RI-DNA sequences were almost identical in their nucleotide sequence enabling the study of subtle effects
Mechanism of bleomycin action: in vitro studies.
R M Burger et al.
Life sciences, 28(7), 715-727 (1981-02-16)
Masahiro Sasaki et al.
Anticancer research, 26(5A), 3373-3380 (2006-11-11)
Three antitumor antibiotics, mitomycin C, bleomycin sulfate and peplomycin sulfate, were compared for their tumor-specific cytotoxicity, using human oral squamous cell lines (HSC-2, HSC-3, HSC-4, Ca9-22 and NA), human promyelocytic leukemic cell line HL-60 and human normal oral cell types
Han Yue et al.
The British journal of ophthalmology, 97(6), 739-745 (2013-04-23)
To evaluate the safety and efficacy of intralesional pingyangmycin for treatment of orbital vascular malformations. Thirteen patients received intralesional injections of pingyangmycin at the Eye and ENT Hospital of Fudan University. CT scans of each patient were evaluated with graphic