Merck
137274
SAFC
MES ナトリウム塩
EMPROVE® EVOLVE
医薬品製造
別名:
2-(N-モルホリノ)エタンスルホン酸 ナトリウム塩, 4-モルホリンエタンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12NNaO4S
CAS番号:
分子量:
217.22
Beilstein:
3765682
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin and microbial; tested
有効pH範囲
5.5-6.7
5.5-6.7
pKa 
6.1
6.1
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
MES Sodium is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. The pKa of MES is 5.96 which makes MES an ideal candidate for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. MES Sodium is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.MES Sodium is used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream) and diagnostic reagents. MES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins and blood components.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PHG0008-BULK:
PHG0008-VAR:
PHG0008-25KG:
PHG0008-BULK-PC:
PHG0008-10KG:
PHG0008-100G-KC:
PHG0008-1KT:
PHG0008-1KG:
PHG0008-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)