About This Item
化学式:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
179.17
Beilstein:
1937804
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested (
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested)
pH
7.4-8.8
有効pH範囲
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
pKa
8.1
適合性
suitable for manufacturing use
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI Key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
低分子量ペプチド分離用のバッファー成分です。
Buffer component for separation of low molecular weight peptides.Tricine is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. The pKa of Tricine is 8.1 which makes Tricine is a good candidate for biological applications that require pH control above physiological. Tricine is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.Tricine can be used in a wide array of biological applications including as a component in media formulations. Specific applications include buffers for electrophoresis, protein purification and diagnostic reagent production.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)