Merck
03699
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 四ナトリウム塩 水和物
BioUltra, ≥99.0% (KT)
別名:
EDTA 四ナトリウム塩, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
380.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3861753
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ:
≥99.0% (KT)
フォーム:
powder
溶解性:
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (KT)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: chelator
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-12.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤1.5
λ: 280 nm Amax: ≤0.06
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI Key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EDTAはメタロプロテアーゼの阻害剤で、有効濃度は1~10 mMです。メタロプロテアーゼの活性部位にある亜鉛イオンのキレート剤としてEDTAは作用し、また、カルシウム依存性システインプロテアーゼといった、他の金属イオン依存性プロテアーゼも阻害可能です。抗凝固剤として、EDTAのジナトリウム塩(2ナトリウム塩)またはトリナトリウム塩(3ナトリウム塩)が最も一般的に使用されます。最適濃度は、血液1 mL当たり1.5 mgです。
調製ノート
水には室温で1.45 Mまで溶解します。この溶液のpHはほぼ10から11となり、かなり粘性となります。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03699-VAR:
03699-1KG:
03699-250G:
03699-50G:
03699-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fernando Real
Experimental parasitology, 218, 107989-107989 (2020-09-18)
As the causative agent of hard-to-treat diffuse cutaneous leishmaniasis, Leishmania (L.) amazonensis persists in the host organism sheltered within large Parasitophorous Vacuoles (PVs) formed mainly in macrophages. In the present study, I present a simple and efficient method for L.
Qi-En Yang et al.
PLoS genetics, 11(7), e1005355-e1005355 (2015-07-16)
The origin of most ovarian tumors is undefined. Here, we report development of a novel mouse model in which conditional inactivation of the tumor suppressor gene Rb1 in oocytes leads to the formation of ovarian teratomas (OTs). While parthenogenetically activated
Vladimir P Baklaushev et al.
Drug delivery, 22(3), 276-285 (2014-01-21)
Targeted drug delivery for brain tumor treatment is one of the important objectives in nanomedicine. Human glioblastoma is the most frequent and aggressive type of brain tumors. The preferential expression of membrane protein connexin 43 (Cx43) and brain-specific anion transporter