グレード
for microscopy
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
pH範囲
5.7-6.3
mp
146-149 °C (lit.)
密度
1.21 g/cm3
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
SMILES記法
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI Key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
再構成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
368.6 °F - closed cup
引火点(℃)
187 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02370-100G:
02370-BULK:
02370-VAR:
試験成績書(COA)