Merck
85260
Sigma-Aldrich
酸化銀(I)
purum p.a., ≥99.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ag2O
CAS番号:
分子量:
231.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (AT)
フォーム:
powder
グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
powder
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
InChI Key
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Silver(I) oxide reacts with CO2 present in the atmosphere to afford silver carbonate. It is widely used in the preparation of ceramic pigments. It participates in the Arndt-Eistert synthesis.
アプリケーション
Silver(I) oxide may be used in the synthesis of following:
  • (RS)-malic acid
  • 1,2-(o)-benzoquinone
  • polysubstituted cyclic ethers
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
85260-BULK:
85260-10G:
85260-VAR:
85260-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abderrahim Bouzide et al.
Organic letters, 4(14), 2329-2332 (2002-07-06)
[reaction: see text] The reaction of symmetrical diols and oligo(ethylene glycol)s with a stoichiometric amount of p-toluenesulfonyl chloride in the presence of silver(I) oxide and a catalytic amount of potassium iodide led selectively to the monotosylate derivatives in high yields.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 124-124 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 90-90 (1994)
Weijia Zhou et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(45), 15119-15123 (2010-10-22)
Electrostatic self-assembled Ag(2)O/TiO(2) nanobelts heterostructure was synthesized via simple physical mixing of Ag(2)O nanoparticles and TiO(2) nanobelts. The morphologies and microstructures of Ag(2)O/TiO(2) nanobelt heterostructure were characterized by high resolution transmission electron microscopy. The interface dominated high UV photocatalytic activity
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 617-617 (1994)