Merck
77399
Sigma-Aldrich
石油エーテル
bp 30-40 °C, low boiling point hydrogen treated naphtha, puriss. p.a.
別名:
石油ベンジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NA.07
bp:
30-40 °C
蒸気圧:
25.8 psi
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
25.8 psi
詳細
dist. (ASTM D86-87) >= 95% between 30 and 40°C
グレード
puriss. p.a.
フォーム
liquid
不純物
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.02% water
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.357
bp
30-40 °C
密度
0.63 g/mL at 20 °C
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
石油エーテルは、有機化合物の吸着クロマトグラフィー精製に使用できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-56.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-49 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
Jan Code
77399-PZ:
77399-6X1L:
77399-4X2.5L:
77399-25L:
77399-500ML:4548174013991
77399-2.5L:
77399-VAR:
77399-7L:
77399-BULK:
77399-1L:4548174013984
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 783-783 (1994)
Rapid chromatographic technique for preparative separations with moderate resolution.
Still WC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2923-2925 (1978)
S E Besra et al.
Journal of ethnopharmacology, 54(1), 1-6 (1996-10-01)
Pharmacological studies were conducted with the petroleum ether extract of leaves of the plant Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) on experimental animals. The extract was found to possess antiinflammatory, analgesic and antipyretic activity. Acute toxicity studies revealed that the extract, up