Merck
32299
Sigma-Aldrich
石油エーテル
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp≥ 90% 40-60 °C (≥ 90%)
別名:
Hydrotreated light naphtha
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NA.21
bp:
40-60 °C (≥ 90%)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. ISO
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
25.8 psi
フォーム
liquid
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
bp
40-60 °C (≥ 90%)
ヨウ素価
≤0.3
密度
0.640-0.655 g/mL at 20 °C
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
石油エーテルは、低沸点分画で沸点は40~60°Cの範囲です。Litchi chinensis Gaertn.(レイシ)(ムクロジ科)の葉の抽出物は、石油エーテル中で調製されており、抗炎症活性、鎮痛作用、および解熱作用が評価されました。
アプリケーション
石油エーテルは、有機化合物の吸着クロマトグラフィー精製で使用される可能性があります。
その他情報
カタログ番号32299-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル32299-2.5Lをご注文ください。
カタログ番号32299-4X2.5L-Mは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル32299-2.5L-Mをご注文ください。
カタログ番号32299-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル32299-1Lをご注文ください。
カタログ番号32299-6X1L-Mは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル32299-1L-Mをご注文ください。
ドイツでのみ該当:unversteuert
関連製品
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
<-5.8 °F
引火点(℃)
< -21 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32299-6X1L:
32299-18L:
32299-25L:
32299-144X1L:
32299-195L:
32299-144X1L-D:
32299JP-4X2.5L:
32299-4X5L:
32299-BULK:
32299-72X2.5L-D:
32299-72X2.5L:
32299-1L:4548173925868
32299-VAR:
32299-5L:
32299-4X2.5L:
32299-18L-D:
32299-45L:
32299-2.5L:4548173955377
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rapid chromatographic technique for preparative separations with moderate resolution.
Still WC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2923-2925 (1978)
S E Besra et al.
Journal of ethnopharmacology, 54(1), 1-6 (1996-10-01)
Pharmacological studies were conducted with the petroleum ether extract of leaves of the plant Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) on experimental animals. The extract was found to possess antiinflammatory, analgesic and antipyretic activity. Acute toxicity studies revealed that the extract, up