Merck
60152
Sigma-Aldrich
硫酸クロム(III)カリウム 十二水和物
purum p.a., ≥98.5% (RT)
別名:
クロムミョウバン, 硫酸クロム(III)カリウム 十二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CrK(SO4)2 · 12H2O
CAS番号:
分子量:
499.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98.5% (RT)
フォーム:
crystals
グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥98.5% (RT)
フォーム
crystals
mp
89 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate (Potassium chromium(III) sulfate dodecahydrate, Chrome alum) is a violet colored solid. It has been synthesized by reacting sulfur dioxide with potassium dichromate (diisolved in sulfuric acid) at -38°C. It is widely used chemical in dyeing and textile industry.
アプリケーション
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate (KCr(SO4)2.12H2O) may be used for coating the slides for microscopic studies on Periplaneta americana. It may be used in the preparation of quasi-monodisperse spherical core-shell particles of Cr/α-Cr2O3.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60152-100G:4548174003640
60152-1KG:
60152-VAR:
60152-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Black Cr/α-Cr2O3 nanoparticles based solar absorbers.
Khamlich S, et al.
Physica B: Condensed Matter, 407(10), 1509-1512 (2012)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 887-887 (1994)
R S Liem et al.
Acta morphologica Neerlando-Scandinavica, 22(3), 233-243 (1984-10-01)
The ultrastructure of endochondral bone was studied using an aqueous solution of chromic potassium sulphate as the decalcifying agent. 0.5 mm thick sections of rat tibiae were fixed in buffered glutaraldehyde, immersed in an aqueous solution of 1% chromic potassium
L A Kowalski et al.
Cancer letters, 103(1), 65-69 (1996-05-15)
Tumor promoters such as phorbol esters, teleocidin and okadaic acid increase the numbers of multilayered, transformed foci produced by BPV DNA-transfected C3H/10T1/2 cells. We questioned whether arsenic and chromium, which are known human carcinogens also enhance transformation of BPV DNA-transfected
Venous sclerosants: distant ischaemic disorders.
Prescrire international, 20(117), 155-155 (2011-06-18)