グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: chromium
不純物
≤0.01% insolubles
mp
89 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
微量陽イオン
Al: ≤0.02%
Fe: ≤0.01%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
It may be used as a starting material in the synthesis of quasi-monodisperse spherical core-shell particles of Cr/α-Cr2O3 to be used as solar absorbers.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
243361-5G:4548173933405
243361-500G:4548173933399
243361-VAR:
243361-100G:4548173933382
243361-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック