グレード
biotech. grade
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
23 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
テクニック
DNA sequencing: suitable
不純物
<0.3% water
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
106 °C
mp
−13 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
UV吸収
λ: 290 Amax: <1.000
λ: 370 Amax: <0.050
SMILES記法
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI Key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
571261-200ML:
571261-BULK:
571261-450ML:
571261-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック