Merck
412236
Sigma-Aldrich
オクタン
reagent grade, 98%
別名:
n-オクタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CH3
CAS番号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696875
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
reagent grade
アッセイ:
98%
bp:
125-127 °C (lit.)
蒸気圧:
11 mmHg ( 20 °C)
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
11 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
428 °F
expl. lim.
6.5 %
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
密度
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オクタンは脂肪族炭化水素であり、塗料、接着剤、湿式写真複写機の溶剤として広く使用されています。
アプリケーション
オクタンは以下の溶媒として使用できます:
  • フルフラールの選択的水素化。
  • 芳香族チオフェンのスルホンへの金属を使用しない酸化。
  • アルコールのNi触媒によるβ-アルキル化。
  • 非共役末端アルケンの酵素触媒によるエポキシ化。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
412236-BULK:
412236-500ML:4548173940328
412236-100ML:4548173940311
412236-VAR:
412236-1L:4548173922621
412236-2ML:
412236-10L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
A comprehensive detailed chemical kinetic reaction mechanism for combustion of n-alkane hydrocarbons from n-octane to n-hexadecane.
Westbrook CK, et al.
Combustion and Flame, 156(1), 181-199 (2009)
Adsorption equilibrium and kinetics of dibenzothiophene from n-octane on bamboo charcoal.
Zhao D, et al.
Applied Surface Science, 254(10), 3242-3247 (2008)
Heat capacities and densities of liquid n-octane, n-nonane, n-decane, and n-hexadecane at temperatures from 318.15 K to 373.15 K and at pressures up to 10 MPa.
Banipal TS, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 23(10), 923-931 (1991)
Effective production of octane from biomass derivatives under mild conditions.
Xu W, et al.
ChemSusChem, 4(12), 1758-1761 (2011)
Fernando E Maturi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(6) (2019-03-25)
Mesoporous silica nanoparticles prepared by organic template-driven synthesis have been successfully explored as carriers of the drug-derivate green luminescent complex of terbium (III) with the nonsteroidal anti-inflammatory drug ketoprofen. The terbium (III) complex was synthesized by reacting ketoprofen sodium salt