Merck
67960
Sigma-Aldrich
2-メチル-1-ナフチルアミン
≥98.0% (GC)
別名:
1-アミノ-2-メチルナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11N
CAS番号:
分子量:
157.21
Beilstein:
2042530
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC)
≥98.0% (NT)
屈折率
n20/D 1.668
mp
28-31 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2ccccc2c1N
InChI
1S/C11H11N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-7H,12H2,1H3
InChI Key
JMBLSGAXSMOKPN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-メチル-1-ナフチルアミン(1-アミノ-2-メチルナフタレンとも呼ばれる)は、鉄(II)塩化物錯体の合成など、さまざまな反応のビルディングブロックとして一般的に使用される芳香族アミンです。また、強酸性条件下では酸化還元特性を示し、電気重合してオリゴマーフィルムを形成することができます。
アプリケーション
  • 公衆衛生の安全防護のための、新規複合材料を用いたヒ素(V)汚染水の清浄化:この研究では、水からヒ素を除去するための複合材料の製造に2-メチル-1-ナフチルアミンを使用しています(Awual et al., 2019)。
  • アトロプ異性体であるホスフィノ-トリアゾールと対応するその金(i)錯体の合成:金(I)錯体の開発に用いられている、2-メチル-1-ナフチルアミンからのトリアゾールの合成について述べています(Zhao et al., 2023)。
  • 銅触媒による遊離1-ナフチルアミンのC4-H位置選択的リン酸化/トリフルオロメチル化:銅触媒下での2-メチル-1-ナフチルアミンの化学反応について議論しています(Jing et al., 2019)。
  • フェロセンに基づくイミンリガンド:合成、構造およびメスバウアー特性評価ならびにHg2+に関する発色および電気化学センサーとしての評価: 水銀感知のためのフェロセンベースのリガンドの合成における2-メチル-1-ナフチルアミンの使用を報告しています(Rosa et al., 2018)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
67960-BULK:
67960-10ML:
67960-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)