グレード
electronic grade
品質水準
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
11 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (CP)
≥99.999% metals basis
フォーム
liquid
自己発火温度
428 °F
expl. lim.
6.5 %
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
密度
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
657042-VAR:
657042-BULK:
657042-100ML:4548173925936
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック