Merck
383090
Sigma-Aldrich
硫酸セリウム(IV)アンモニウム 二水和物
ACS reagent, ≥94%
別名:
硫酸セリウム(IV)アンモニウム, 硫酸セリウムアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ce(NH4)4(SO4)4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
632.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
アッセイ
≥94%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
不純物
≤0.05% insol. dil. H2SO4
mp
130 °C (lit.)
微量陰イオン
phosphate (PO43-): ≤0.03%
微量陽イオン
Fe: ≤0.01%
SMILES記法
N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ammonium cerium(IV) sulfate dehydrate is a cerium salt widely used in the volumetric analysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
383090-VAR:
383090-500G:
383090-BULK:
383090-5G:
383090-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Self-Poled Transparent and Flexible UV Light-Emitting Cerium Complex-PVDF Composite: A High-Performance Nanogenerator.
Garain S, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(2), 1298-1307 (2015)
Analysis of phenolic compounds in health care products by low-pressure liquid-chromatography with monolithic column and chemiluminescent detection.
Ballesta-Claver J, et al.
Luminescence, 26(1), 44-53 (2011)
Cerium-initiated grafting of acrylonitrile onto cellulosic materials.
Hebeish A and Mehta PC.
Journal of Applied Polymer Science, 12(7), 1625-1647 (1968)
David CA and Hellier DG
Dictionary of Environmentally Important Chemicals, 92-92 (1997)
S Kaul et al.
Amino acids, 34(2), 315-320 (2006-11-07)
An assessment of the potential of proline to scavenge free radicals was made in a couple of in vitro assay systems, namely graft co-polymerization and autooxidation of pyrogallol. Both these assays are essentially dependent upon free radical mechanisms. Graft co-polymerization