Merck
31627
Sigma-Aldrich
二硫化炭素
suitable for IR spectroscopy, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CS2
CAS番号:
分子量:
76.14
Beilstein:
1098293
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
46 °C (lit.)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.67 (vs air)
蒸気圧
5.83 psi
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
212 °F
expl. lim.
50 %
テクニック
IR spectroscopy: suitable
不純物
≤0.0001% H2S + foreign org. S-comp.
≤0.001% benzene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
密度
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤2.5 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
SMILES記法
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI Key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Carbon disulfide is a sulfur containing gas. Its natural and anthropogenic sources of emissions in earth atmosphere has been investigated. Its lifetime in atmosphere has been proposed to be around 12 days. It is a non-polar solvent.
アプリケーション
Carbon disulfide may be used in the preparation of dibenzyl trithiocarbonate, a RAFT (reversible addition-fragmentation transfer) chain-transfer agent (CTA). It may be employed as solvent in the preparation of benzyl chlorodithioformate.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31627-500ML:
31627-6X1L:
31627-BULK:
31627-6X500ML:
31627-VAR:
31627-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Charles-André Fustin et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(15), 6690-6695 (2006-07-13)
We report on a simple procedure to tune the hydrophilicity of hybrid gold nanoparticles. The nanoparticles have been prepared in the core of a poly(ethylene glycol)-block-poly(epsilon-caprolactone) (PEG-b-PCL) five-arm star block copolymer. A hydrophilic corona was then added to these hybrid
Global sources, lifetimes and mass balances of carbonyl sulfide (OCS) and carbon disulfide (CS2) in the earth's atmosphere.
Khalil MAK and Rasmussen RA.
Atmospheric Environment, 18(9), 1805-1813 (1984)
The mass budgets of carbonyl sulfide, dimethyl sulfide, carbon disulfide and hydrogen sulfide.
Watts SF.
Atmospheric Environment, 34(5), 761-779 (2000)
C60: a new form of carbon.
Kratschmer W, et al.
Nature, 347(6291), 354-358 (1990)
Strongly electron deficient sulfonyldithioformate based RAFT agents for hetero Diels-Alder conjugation: Computational design and experimental evaluation.
Nebhani L, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(22), 6053-6053 (2009)