グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
2.67 (vs air)
蒸気圧
5.83 psi
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
212 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
50 %
dilution
(for general lab use)
不純物
<0.05% water
<1 ppm Benzene
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
密度
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI Key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- To synthesize hydroxynaphthyl ketones via Friedel-Crafts acylation and demethylation.
- In the regioselective bromination of binaphthols.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
342270-500ML:4548173301815
342270-100ML:4548173137827
342270-BULK:
342270-6X1L:4548173137841
342270-5ML:
342270-1L:4548173137834
342270-800ML:
342270-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)