詳細
一塩基性オキソ酸である H3PO2 は、ホスフィン酸とも呼ばれます。H3PO2 は芳香族および脂肪族ジセレニドを相当するセレノールへ転換するための還元剤として用いられます。
Ce(IV) および強酸の存在下で酸化を受け、次亜リン酸セリウム (IV) 錯イオンを与えます。
Ce(IV) および強酸の存在下で酸化を受け、次亜リン酸セリウム (IV) 錯イオンを与えます。
アプリケーション
- ZnI(2)を介した次亜リン酸とビス(トリメチルシリル)イミデートのカスケード反応によるアミノビスホスフィネートの合成。:この研究では、亜鉛ヨウ化物を介したカスケード反応で次亜リン酸を利用してアミノビスホスフィネートを合成する新しい方法を提示しており、これは医薬化学における新しい化学物質の開発に関連する可能性があります(Ayadi et al., 2023)。
- ホスホン酸基で架橋された液晶二量体の容易な合成。:この研究では、ホスホン酸基架橋液晶二量体の合成における次亜リン酸の使用について検討し、材料科学とディスプレイ技術の潜在的な進歩を示唆しています(Wang et al., 2022)。
- 水性酸性溶液中のルテニウム(VI)ニトリド錯体による次亜リン酸の酸化。プロトン結合窒素原子移動機構の証拠。: ルテニウム錯体による次亜リン酸の酸化のメカニズムの詳細を調査し、触媒と合成において重要な反応経路を明らかにします(Li et al., 2022)。
- 太陽光発電用の調整可能なバンドギャップを備えた溶液処理された Ge(ii)ベースのカルコゲニド薄膜。: 次亜リン酸のゲルマニウムベースのカルコゲニド薄膜の開発への応用について説明し、太陽光発電材料の進歩に貢献します(Hu et al., 2022)。
- 潜在的な抗結核剤としてのアリールセラニルヒドラジドのワンポット合成および in silico 分子ドッキング研究。: 分子ドッキング研究を通じて抗結核剤としての可能性を評価したアリールセラニルヒドラジドのワンポット合成に次亜リン酸を使用します(Borges et al., 2022)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
214906-100ML:
214906-4X4KG:
214906-100G:
214906-VAR:
214906-BULK:
214906-500ML:
214906-4KG:
214906-500G:
214906-2.5L:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Kinetics and Mechanism of the Oxidation of Hypophosphorous Acid by Cerium (IV) in Perchloric Acid Solution.
Journal of the American Chemical Society, 88(7), 1376-1381 (1996)
Hypophosphorous acid mediated dehalogenation in water.
Tetrahedron Letters, 37(30), 5367-5368 (1996)
Nanoscale, 12(18), 10072-10081 (2020-04-30)
We present a simple and facile method to synthesize nanoplatelets of 2D Ruddlesden-Popper (RP) perovskites of the type (CH3(CH2)3NH3)2(CH3NH3)Pb2I7 where n = 2. The 2D RP nanoplatelets are synthesized from bulk 2D RP crystals via a reflux pre-treatment mediated-ultrasonication method.
ACS nano, 12(5), 4919-4929 (2018-04-24)
The robust material stability of the quasi-two-dimensional (quasi-2D) metal halide perovskites has opened the possibility for their usage instead of three-dimensional (3D) perovskites. Further, devices based on large area single crystal membranes have shown increasing promise for photoelectronic applications. However
Hypophosphorous Acid, a Novel Reagent for the Reduction of Diselenides and the Selenol-Catalyzed Reduction of Disulfides1,2.
The Journal of Organic Chemistry, 31(4), 1202-1205 (1966)