Merck
31448
Sigma-Aldrich
メタ重亜硫酸ナトリウム
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., dry, 98-100.5%
別名:
ピロ亜硫酸ナトリウム, 二亜硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2S2O5
CAS番号:
分子量:
190.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
reag. Ph. Eur.
アッセイ
98-100.5%
フォーム
powder
品質
dry
不純物
≤0.01% thiosulfate (S2O3)
pH
3.5-5.0 (20 °C, 5%)
mp
>300 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI Key
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタ重亜硫酸ナトリウム(MBS、二亜硫酸ナトリウム)は無機塩です。二亜硫酸(ピロ亜硫酸)のナトリウム塩です。織物染色、写真、および製紙業で広く使用されています。 また、保存剤としてさまざまな食品やワインに広く添加されています。
アプリケーション
メタ重亜硫酸ナトリウムは、小胞膜の中心部におけるポリブタジエンの架橋重合において開始剤として使用される可能性があります。 さまざまな研究において6-ヒドロキシドーパミンの原液の調製で抗酸化剤として添加される可能性があります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31448-4X5KG:
31448-5KG:
31448-500G:4548173922140
31448-VAR:
31448-2.5KG:4548173983516
31448-BULK:
31448-1KG:
31448-6X500G:
31448-50KG:4548173922157
31448-140G-KC:
31448-6X2.5KG:
31448-6X1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhiliang Cheng et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 24(15), 8169-8173 (2008-06-24)
The ability of chelated Gd to serve as an effective magnetic resonance (MR) contrast agent largely depends on fast exchange rates between the Gd-bound water molecules and the surrounding bulk water. Because water diffuses slowly across lipid bilayers, liposomes with
Johanne Louise Neiiendam et al.
Journal of neurochemistry, 91(4), 920-935 (2004-11-05)
The Neural Cell Adhesion Molecule (NCAM) plays a crucial role in development of the central nervous system regulating cell migration, differentiation and synaptogenesis. NCAM mediates cell-cell adhesion through homophilic NCAM binding, subsequently resulting in activation of the fibroblast growth factor
W Wright et al.
The American review of respiratory disease, 141(6), 1400-1404 (1990-06-01)
Sodium metabisulfite (MBS) is used as a preservative in food and wine and frequently triggers attacks of asthma. To determine the characteristics of responses to inhaled MBS, 30 asthmatic subjects and 16 nonasthmatic subjects inhaled MBS, in concentrations of 6.2
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 337-337 (1994)
Laurie H L Sellings et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 23(15), 6295-6303 (2003-07-18)
Convergent evidence suggests that amphetamine (AMPH) exerts its rewarding and locomotor stimulating effects via release of dopamine in the nucleus accumbens. However, there is no consensus as to the relative contributions of core and medial shell subregions to these effects.