グレード
reagent grade
アッセイ
97%
形状
powder or crystals
pH
4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 650 g/L at 20 °C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI Key
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
161519-10KG:
161519-BULK:
161519-2.5KG:4548173983875
161519-500G:4548173983882
161519-VAR:
試験成績書(COA)