Merck
S9000
Sigma-Aldrich
メタ重亜硫酸ナトリウム
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
ピロ亜硫酸ナトリウム, 二亜硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2S2O5
CAS番号:
分子量:
190.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
pH
4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI Key
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 鎌状赤血球健康指数: 鎌状赤血球症の診断と管理に不可欠な高度な計算分析のために赤血球を安定化するためのメタ重亜硫酸ナトリウムの使用について説明します(Ansong-Ansongton YON, Adamson TD, 2024)。
  • キャッサバ塊茎の乾燥のための化学および熱処理: キャッサバの乾燥プロセスを強化するメタ重亜硫酸ナトリウム′の役割について検討し、食品の保存と加工に不可欠な微細構造と脱水速度の最適化に焦点を当てています(Nainggolan EA, Banout J, Urbanova K, 2023)。
  • サトウキビ由来のアニオン性バイオ凝集剤: スクロースの精製にメタ重亜硫酸ナトリウムを使用するバイオ凝集剤の開発について説明し、砂糖加工産業の持続可能性を高める可能性を実証しています(Leão S, Magalhães S, et al., 2023)。
その他情報
固体では、本製品はメタ重亜硫酸ナトリウム、Na2S2O5です。水に溶解すると、NaHSO3を生成します。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S9000-100G:
S9000-5KG:4548173951607
S9000-1KG:4548173951584
S9000-BULK:
S9000-500G:4548173951591
S9000-VAR-D:
S9000-H:
S9000-VAR:
S9000-CH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alan Brelsford et al.
Current biology : CB, 30(2), 304-311 (2020-01-07)
Supergenes, clusters of tightly linked genes, play a key role in the evolution of complex adaptive variation [1, 2]. Although supergenes have been identified in many species, we lack an understanding of their origin, evolution, and persistence [3]. Here, we
David W Roberts et al.
Contact dermatitis, 66(3), 123-127 (2012-02-11)
Skin-sensitizing chemicals that cause allergic contact dermatitis do so by reacting with self-proteins such that the modified structure becomes antigenic. The reaction chemistry involved is well characterized, but there are exceptions, such as the occasional allergen sodium metabisulfite. To identify
I U Nieves et al.
Bioresource technology, 102(13), 6959-6965 (2011-05-03)
Microaeration (injecting air into the headspace) improved the fermentation of hemicellulose hydrolysates obtained from the phosphoric acid pretreatment of sugarcane bagasse at 170°C for 10 min. In addition, with 10% slurries of phosphoric acid pretreated bagasse (180°C, 10 min), air
Ivana Mara da Costa Machado Matos Carvalho et al.
Chemosphere, 82(7), 1056-1061 (2010-11-09)
Sodium metabisulfite is used in marine shrimp harvesting to prevent the occurrence of black spots. Shrimps are soaked in a sodium metabisulfite solution in ice, which is disposed of in sewages that run into marine canals, creating an environmental hazard.
Jeffrey N Hemenway et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 101(9), 3305-3318 (2012-05-23)
A 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) precolumn derivatization high-performance liquid chromatography-ultraviolet detection (HPLC-UV) method was developed to quantify levels of formaldehyde and acetaldehyde in polyethylene glycol (PEG) solutions. Formic acid and acetic acid were quantified by HPLC-UV. Samples of neat and aqueous PEG