Merck
31125
Sigma-Aldrich
塩化バリウム 二水和物
puriss. p.a. plus, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BaCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
244.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
ACS reagent
puriss. p.a. plus
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99%
フォーム
crystals
不純物
≤0.002% total nitrogen (N)
損失
14.0-16.0% loss on drying, 150 °C
pH
5.2-8.0 (25 °C, 5%)
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤25 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Sr: ≤100 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31125-50KG-R:4548173255422
31125-5KG-R:4548173255446
31125-6X500G-R:4548173242217
31125-6X100G-R:4548173255460
31125-VAR-R:
31125-4X5KG-R:4548173255408
31125-6X2.5KG-R:4548173255491
31125-6X1KG-R:4548173242224
31125-100G-R:4548173242170
31125-BULK-R:
31125-500G-R:4548173242187
31125-1KG-R:4548173242194
31125-2.5KG-R:4548173242200
31125-50KG-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Barium chloride dihydrate by neutron diffraction.
Padmanabhan VM, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 34(7), 2290-2292 (1978)
Proton magnetic resonance study of the structure of barium chloride dihydrate.
Silvidi AA and McGrath JW.
J. Chem. Phys. , 32(3), 924-926 (1960)
Evaluating the performance of peroxide and conjugated diene values in monitoring quality of used frying oils.
Farhoosh R and Moosavi SMR.
Journal of Agriculture, Science and Technology, 11, 173-179 (2010)
Evaluation of quality changes in walnut kernels (Juglans regia L.) by Vis/NIR spectroscopy.
Jensen PN, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5790-5796 (2001)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 116-116 (1994)