認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99%
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.001% ammonium (NH4)
pH
6-8 (20 °C, 5%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate, phosphite (as PO43-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.[Na+].[O-][PH2]=O
InChI
1S/Na.H3O2P.H2O/c;1-3-2;/h;3H2,(H,1,2);1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Jan Code
30410-100G:
30410-250G:
30410-50KG-H:
30410-6X250G:
30410-1.5KG:
30410-6X1KG:
30410-VAR:
30410-1KG:
30410-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)