Merck
233722
Sigma-Aldrich
ヘキサニトロコバルト(Ⅲ)酸ナトリウム
ACS reagent
別名:
ヘキサニトリトコバルト(III)酸, 亜硝酸コバルチナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na3Co(NO2)6
CAS番号:
分子量:
403.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cobalt
不純物
≤0.02% insolubles
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.6NO2.3Na/c;6*2-1-3;;;/q-3;;;;;;;3*+1
InChI Key
IMBXIBFCGMYSME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
芳香族アミンを優れた収率で1,3-ジアリールトリアゼンに変換するニトロソ化試薬。Stefaneらの報告。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
233722-500G:4548173336862
233722-VAR:
233722-100G:4548173336855
233722-5G:
233722-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The thermal dissociation of sodium hexanitrocobaltate (III).
Wendlandt W and Southern T.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2(1), 87-89 (1970)
G Krishnamoorthy et al.
Biochemistry, 41(51), 15277-15287 (2002-12-18)
Information on the structure and dynamics of condensed forms of DNA is important in understanding both natural situations such as DNA packaging and artificial systems such as gene delivery complexes. We have established the fluorescence of bisintercalator 1,1'-(4,4,8,8-tetramethyl-4,8-diazaundecamethylene)bis[4-[[3-methylbenz-1,3-oxazol-2-yl]methylidine]-1,4-dihydroquinolinium] tetraiodide (YOYO-1)
[Hygienic standard basis for potassium hexanitrocobaltate in the water of reservoirs].
A A Korolev
Gigiena i sanitariia, (10)(10), 72-73 (1980-10-01)
Bogdan Stefane et al.
The Journal of organic chemistry, 62(21), 7165-7169 (2001-10-24)
Na(3)Co(NO(2))(6) has been investigated as a new reagent for the nitrosation of various substrates containing an amino functionality. Reactions took place in an aqueous solution of the reagent. The pH of the reaction mixture remained in the range 4.3-5. Thus
D B Green et al.
Stain technology, 65(1), 15-24 (1990-01-01)
The effect was examined of the chemical decomposition of the potassium stain sodium hexanitrocobaltate (III) (SHC), on its ability to produce stain granules of consistent size that could be used to estimate the K+ contents of stomatal guard cells. Stomata