Merck
12902
Sigma-Aldrich
ヘキサシアノコバルト(III)酸カリウム
≥97.0%
別名:
ヘキサシアノコバルト酸(III)三カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K3Co(CN)6
CAS番号:
分子量:
332.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
品質水準
アッセイ
≥97.0%
形状
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cobalt
不純物
≤0.1% free cyanide
密度
1.878 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤50 mg/kg
適合性
suitable for acidity or alkalinity (alkalinity <= 0.15 meq/g)
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].N#C[Co-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Co.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI Key
VSUFNKULKBVQQW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘキサシアノコバルト酸カリウム(III)は、複金属シアン化物触媒を合成するための錯化剤として使用できます:
  • 還元剤としてのポリメチルヒドロシロキサン存在下で置換アミンを合成するための芳香族アミンを用いたカルボニル化合物の化学選択的還元的アミノ化。
  • ポリオールを合成するためのプロピレンオキシドの開環重合。
  • 環状カーボネートを合成するためのCO2と含水エポキシドのカップリング反応。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12902-20KG-H:
12902-1KG-R:4548173247830
12902-VAR-R:
12902-6X250G-R:4548173247878
12902-250G-R:4548173247847
12902-BULK-R:
12902-1.5KG-R:4548173247823
12902-6X1KG-R:4548173247861
12902-50KG-R:4548173247854
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Edward E Little et al.
Environmental science and pollution research international, 14(5), 333-337 (2007-08-29)
Cobalt cyanide complexes often result when ore is treated with cyanide solutions to extract gold and other metals. These have recently been discovered in low but significant concentrations in effluents from gold leach operations. This study was conducted to determine
A 59Co NMR relaxation probe of macromolecule anionic binding sites.
T Raj et al.
Analytical biochemistry, 106(2), 373-376 (1980-08-01)
Reynhardt EC and Boeyens JCA.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 28(2), 524-529 (1972)
Effect of pH on Retention of 134Cs and 60Co from MAW by Potassium Hexacyanocobaltate(III).
Mekhail FM, et al.
Isotopes in Environmental and Health Studies, 130-133 (1991)
Xin Zhang et al.
ChemSusChem, 14(1), 467-478 (2020-10-13)
Electrolytic water splitting using surplus electricity represents one of the most cost-effective and promising strategies for hydrogen production. The high overpotential of the oxygen-evolution reaction (OER) caused by the multi-electron transfer process with a high chemical energy barrier, however, limits