About This Item
powder, crystals or chunks
おすすめの製品
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
1.7 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 817 °C)
アッセイ
≥95.0%
フォーム
crystalline powder
powder, crystals or chunks
pH
11-12 (25 °C, 49 g/L)
mp
563.7 °C (lit.)
溶解性
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
S2-: ≤0.005%
SCN-: ≤0.02%
chloride (Cl-): ≤0.15%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
SMILES記法
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
InChI Key
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- α-amino acids
- Prussian blue (cyanide pigment)
- nitriles, via reaction with primary and secondary chlorides
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205222-1KG:
205222-5G:4548173250540
205222-500G:4548173114590
205222-BULK:
205222-100G:4548173114576
205222-2.5KG:4548173114583
205222-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック