Merck
158941
Sigma-Aldrich
ペンタン
reagent grade, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
35-36 °C (lit.)
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
2.48 (vs air)
蒸気圧
26.85 psi ( 55 °C)
8.43 psi ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペンタン(n-ペンタン)は、ナノ結晶ベータ(BEA)ゼオライトの存在下で水素異性化を受けます。ペンタンは、水素および窒素の雰囲気下、ZSM-5(Zeolite Socony Mobil-5)ゼオライト触媒の存在下でイソペンタン(iso-pentane)に異性化します。白金触媒は、硫酸化ジルコニアベースの固体超酸に担持されると、ペンタンの化学吸着と効果的な燃焼を促進します。
アプリケーション
ペンタンは、「ペインティング法」でアモルファスPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)のフィルム上に平面脂質二重相を生成するために使用できます。
ペンタンは、ロジウム触媒の存在下で末端メチル基の光触媒カルボニル化によるn-ヘキサナールの調製に使用される場合があります。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
158941-18L-CS:
158941-4L:4548173929040
158941-VAR:
158941-6X1L:
158941-20L-P2:
158941-18L:
158941-20L:
158941-5L:
158941-4X5L:
158941-1L:4548173921716
158941-6X500ML:
158941-BULK:
158941-25L:
158941-2.5L:
158941-500ML:4548173929057
158941-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Efficient catalytic C-H activation of alkanes: regioselective carbonylation of the terminal methyl group of n-pentane by RhCl (CO)(PMe 3) 2
Sakakura T and Tanaka M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 10, 758-759 (1987)
Catalytic combustion of n-pentane on Pt supported on solid superacids.
Hua W and Gao Z.
Applied Catalysis. B, Environmental, 17(1), 37-42 (1998)
Michael Mayer et al.
Biophysical journal, 85(4), 2684-2695 (2003-09-26)
We present a straightforward, accessible method for the fabrication of micropores with diameters from 2 to 800 micro m in films of amorphous Teflon (Teflon AF). Pores with diameters </=40 micro m made it possible to record ion fluxes through
Hydroisomerization of n-pentane over hybrid catalysts containing a supported hydrogenation catalyst.
Fujimoto K, et al.
Applied Catalysis A: General, 91(2), 81-86 (1992)
Hydroisomerization of pentane, hexane, and heptane for improving the octane number of gasoline.
Chica A and Corma A.
J. Catal., 187(1), 167-176 (1999)