Merck
76871
Sigma-Aldrich
ペンタン
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
bp:
35-36 °C (lit.)
蒸気密度
2.48 (vs air)
蒸気圧
26.98 psi
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.002%
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
n20/D 1.358
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble(lit.)
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pentane (n-pentane), a hydrocarbon, is a colorless liquid having 3 structural isomeric forms. It is a promising solvent for the dissolution of oils, fats and resins. Its hydroisomerization using a nanocrystalline beta (BEA) zeolite has been proposed. It has been reported as one of the products formed from the peroxidation of unsaturated fatty acid. It isomerizes to iso-pentane in the presence of ZSM-5 (Zeolite Socony Mobil-5) zeolite catalysts under hydrogen and nitrogen atmosphere.
アプリケーション
Pentane may be used for the fabrication of planar lipid bilayers on the films of amorphous PTFE (Polytetrafluoroethylene) by “painting technique”.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
76871-VAR:
76871-250ML:
76871-4X25ML:
76871-1L:4548174016534
76871-2.5L:4548174016541
76871-4X2.5L:
76871-BULK:
76871-6X1L:
76871-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael Mayer et al.
Biophysical journal, 85(4), 2684-2695 (2003-09-26)
We present a straightforward, accessible method for the fabrication of micropores with diameters from 2 to 800 micro m in films of amorphous Teflon (Teflon AF). Pores with diameters </=40 micro m made it possible to record ion fluxes through
Assessment of lipid peroxidation in newborn infants and rabbits by measurements of expired ethane and pentane: influence of parenteral lipid infusion.
Wispe JR, et al.
Pediatric Research, 19(4), 374-379 (1985)
Hydroisomerization of n-pentane over hybrid catalysts containing a supported hydrogenation catalyst.
Fujimoto K, et al.
Applied Catalysis A: General, 91(2), 81-86 (1992)
Hydroisomerization of pentane, hexane, and heptane for improving the octane number of gasoline.
Chica A and Corma A.
J. Catal., 187(1), 167-176 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 783-783 (1994)