Merck
Y0001891
シルデナフィル クエン酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-[[3-(4,7-ジヒドロ-1-メチル-7-オキソ-3-プロピル-1H-ピラゾロ[4,3-d]ピリミジン-5-イル)-4-エトキシフェニル]スルホニル]-4-メチルピペラジン クエン酸塩, 5-[2-エトキシ-5-(4-メチルピペラジン-1-イル)スルホニルフェニル]-1-メチル-3-プロピル-4H-ピラゾロ[5,4-e]ピリミジン-7-オン クエン酸塩, UK-92,480, レバティオ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30N6O4S ·C6H8O7
CAS番号:
分子量:
666.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
EDQM
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C22H30N6O4S.C6H8O7/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PDE5A(8654)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
シルデナフィルは、cGMP特異的ホスホジエステラーゼ5型(PDE5)に対する強力かつ選択的なインヒビターです。シルデナフィルは勃起不全や肺高血圧症の治療に使用されています。NOがグアニル酸シクラーゼを活性化すると、cGMP量が上昇して平滑筋弛緩が起こります。シルデナフィルは、cGMPの分解に関与するPDE5を阻害することにより、このNOの効果を増強します。
包装
Unit quantity: 15 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)