Merck
Y0001720
ヒドロキシプロピルセルロース
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hydroxypropyl cellulose
自己発火温度
752 °F
メーカー/製品名
EDQM
密度
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(C)(C)c1cc(c(cc1)C(N)CC)C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
InChI Key
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Hydroxypropyl cellulose EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0001720:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)