Merck
Y0001601
システム適合性用アルファカルシドール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
アルファカルシドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O2
CAS番号:
分子量:
400.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
フォーム
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
OFHCOWSQAMBJIW-AVJTYSNKSA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
合成ビタミンD3アナログであり、1,25-ジヒドロキシコレカルシフェロールに代謝されます。骨吸収を阻害し、骨形成を促進します。ウシ副甲状腺細胞による副甲状腺ホルモンの分泌を抑制します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001601:
Y0001601-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Vitamin D and metabolites measurement by tandem mass spectrometry
van den Ouweland JMW, et al.
Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders, 14(2), 159-184 (2013)
Novel approach for the determination of alfacalcidol in bulk and tablet dosage form using spectrophotometric method
Saeed-Ul-Hassan S, et al.
Latin American Journal of Pharmacy, 32(5), 784-788 (2013)
The use of alfacalcidol in the prevention of bone disease in early renal failure.
J A Kanis
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 10 Suppl 4, 23-28 (1995-01-01)
Ayako Shiraishi et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 144 Pt A, 119-123 (2013-11-06)
Eldecalcitol (ELD), a 2β-hydroxypropyloxy derivative of 1α,25(OH)2D3, is a potent inhibitor of bone resorption that has demonstrated a greater effect at reducing the risk of fracture in osteoporotic patients than alfacalcidol (ALF). In the present study, we used the senescence-accelerated
E Schacht
Calcified tissue international, 65(4), 317-327 (1999-09-15)
Increased cytokine release and increased activity of osteoclasts (reduced osteoclast apoptosis) due to a fall in estrogen is of causal significance in postmenopausal bone loss as well as malfunction of the vitamin D activation and concomitant calcium (Ca) malabsorption. Alfacalcidol