Merck
Y0001408
o-トルイジン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-メチルアニリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
143.61
Beilstein:
3558629
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prilocaine
メーカー/製品名
EDQM
mp
215-217 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H
InChI Key
OGVXWEOZQMAAIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Prilocaine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Gabriella M Johansson et al.
Occupational and environmental medicine, 72(1), 57-63 (2014-06-11)
Carcinogenic aromatic amines derived from hair dyes have recently received new attention. One of these is ortho (o)-toluidine, which is classified as carcinogenic to humans. To clarify exposure of hairdressers to potentially carcinogenic aromatic amines, including o-toluidine. We measured eight