Merck
Y0001387
カンデサルタンシレキセチル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-エトキシ-1-[[2'-(2H-テトラゾール-5-イル)[1,1'-ビフェニル]-4-イル]メチル]-1H-ベンズイミダゾール-7-カルボン酸1-[[(シクロヘキシルオキシ)カルボニル]オキシ]エチルエステル, TCV 116, TCY 116
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H34N6O6
CAS番号:
分子量:
610.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
candesartan
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)-c5ccccc5-c6nnn[nH]6
InChI
1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)
InChI Key
GHOSNRCGJFBJIB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Candesartan cilexetil for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
カンデサルタンシレキセチルは、強力なアンジオテンシンII受容体アンタゴニストであるカンデサルタンのプロドラッグです。プロドラッグは腸内のエステラーゼにより切断され、活性分子を遊離します。
カンデサルタンシレキセチルは、非ペプチドアンジオテンシン(AT2)受容体アンタゴニストです。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001387-1EA:
Y0001387:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Greg L Plosker et al.
PharmacoEconomics, 24(12), 1249-1272 (2006-11-30)
The addition of candesartan cilexetil (Atacand, Amias, Blopress, Kenzen, Ratacand) to standard therapy for chronic heart failure (CHF) provided important clinical benefits at little or no additional cost in France, Germany and the UK, according to a detailed economic analysis
Gerd Bönner et al.
Current medical research and opinion, 21(6), 935-940 (2005-06-23)
Candesartan cilexetil is a highly potent and long-acting angiotensin II type I (AT1) receptor antagonist. This short review summarises results of clinical studies focusing on the duration of action of candesartan cilexetil. Results of previous clinical studies indicate that candesartan
G Mancia et al.
Journal of human hypertension, 14 Suppl 2, S3-10 (2000-11-22)
The prevention and treatment of hypertension both from the viewpoint of individual patient care and in terms of population health presents a considerable challenge to the medical profession. To assist in meeting this challenge, various bodies have produced guidelines for
Peter A Meredith
Current medical research and opinion, 23(7), 1693-1705 (2007-06-26)
Therapeutic interventions that block the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) have an important role in slowing the progression of cardiovascular risk actors to established cardiovascular diseases. In recent years, angiotensin receptor blockers (ARBs) have emerged as effective and well-tolerated alternatives to an
Naoki Ichikawa et al.
Neurological research, 37(2), 147-152 (2014-08-05)
The purpose of this study was to examine whether oral administration of an angiotensin II type 1 receptor blocker (ARB) inhibited in-stent neointimal hyperplasia in carotid arteries of hypercholesterolemic rabbits. Eleven male New Zealand white rabbits were subjected to endothelial