安全性情報
1087814
USP
Candesartan cilexetil Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(Ethyl 1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H24N6O3
CAS番号:
分子量:
468.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
candesartan
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[nH]1nnnc1c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C[n]4c5c(nc4OCC)cccc5C(=O)OCC
InChI
1S/C26H24N6O3/c1-3-34-25(33)21-10-7-11-22-23(21)32(26(27-22)35-4-2)16-17-12-14-18(15-13-17)19-8-5-6-9-20(19)24-28-30-31-29-24/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,28,29,30,31)
InChI Key
BCPWNYREAURMOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Candesartan cilexetil Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Candesartan Cilexetil
  • Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Candesartan Cilexetil Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1087814-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)