Merck
Y0000680
2-アミノピリジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-AP, 2-ピリジルアミン, 2-ピリジンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
105785
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pyrilamine, mepyramine
メーカー/製品名
EDQM
bp
204-210 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI Key
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Mepyramine impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0000680:
Y0000680-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
A A Elsheikh et al.
Acta virologica, 63(3), 261-269 (2019-09-12)
Bovine viral diarrhea virus (BVDV) exists in two main biotypes: cytopathic (cp) and noncytopathic (ncp). Although some studies were done on the effect of interferon alpha (IFN-α) on BVDV, the effect of exogenous IFN against BVDV biotypes remains unclear. In
Shigeki Suzuki et al.
Scientific reports, 9(1), 3825-3825 (2019-03-09)
It is well known that dental pulp tissue can evoke some of the most severe acute inflammation observed in the human body. We found that dental pulp cells secrete a factor that induces tumor necrosis factor-α production from macrophages, and
Shelby Powell Kesterson et al.
Viruses, 12(5) (2020-05-06)
Viral hemorrhagic septicemia virus (VHSV) is one of the most deadly infectious fish pathogens, posing a serious threat to the aquaculture industry and freshwater ecosystems worldwide. Previous work showed that VHSV sub-genotype IVb suppresses host innate immune responses, but the
Mohanad Darawsheh et al.
European journal of medicinal chemistry, 82, 152-163 (2014-06-07)
Starting from the precursor [Zinc Valproate complex] (1), new mixed ligand zinc(II) complexes of valproic acid and nitrogen-based ligands, formulating as, [Zn(valp)22,9-dmphen] (2), [Zn2(valp)4(quin)2] (3), [Zn(valp)2(2-ampy)2] (4), and [Zn(valp)2(2-ampic)2] (5) (valp = valproate, 2,9-dmphen = 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, quin = quinoline, 2-ampy
Tomohiro Torii et al.
Glycoconjugate journal, 31(9), 671-683 (2014-11-25)
Oligosaccharides of glycoproteins expressed on the cell surface play important roles in cell-cell interactions, particularly sialylated N-glycans having a negative charge, which interact with sialic acid-binding immunoglobulin-like lectins (siglecs). The entire structure of sialylated N-glycans expressed in the mouse brain