Merck
Y0000616
トロピセトロン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
トロピセトロン 一塩酸塩, 1H-インドール-3-カルボン酸 (3-endo)-8-メチル-8-アザビシクロ[3.2.1]オクタ-3-イル エステル 一塩酸塩, 3-トロパニルインドール-3-カルボン酸 一塩酸塩, ICS-205,930, ナボバン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
320.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tropisetron
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3c[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C17H20N2O2.ClH/c1-19-11-6-7-12(19)9-13(8-11)21-17(20)15-10-18-16-5-3-2-4-14(15)16;/h2-5,10-13,18H,6-9H2,1H3;1H
InChI Key
XIEGSJAEZIGKSA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tropisetron hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Tropisetron a selective serotonin 5-HT3 receptor antagonist is used mainly as an antiemetic to treat nausea and vomiting following chemotherapy . In the treatment of fibromyalgia syndrome (FMS) tropisetron reduced not only pain perception but also had a favourable effect on cardiac dysfunction during treatment.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Orie Tomoyose et al.
Journal of pharmacological sciences, 126(2), 136-145 (2014-09-26)
Fluvoxamine, a selective serotonin (5-HT) reuptake inhibitor, has been shown to exert analgesic effects in humans and laboratory animals. However, its effects on spinal nociceptive synaptic transmission have not been fully characterized. Here, whole-cell recordings were made from dorsal horn