Y0000547
19-ノルテストステロン 17-デカノアート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
17β-ヒドロキシ-19-ノル-4-アンドロステン-3-オン 17-デカノアート, 17β-ヒドロキシ-4-エストレン-3-オン 17-デカノアート, 4-エストレン-17β-オール-3-オン 17-デカノアート, デカデュラボリン, デカン酸ナンドロロン
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nandrolone
メーカー/製品名
EDQM
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C28H44O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-27(30)31-26-16-15-25-24-13-11-20-19-21(29)12-14-22(20)23(24)17-18-28(25,26)2/h19,22-26H,3-18H2,1-2H3/t22-,23+,24+,25-,26-,28-/m0/s1
InChI Key
JKWKMORAXJQQSR-MOPIKTETSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)