APIファミリー
nandrolone
メーカー/製品名
EDQM
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C28H44O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-27(30)31-26-16-15-25-24-13-11-20-19-21(29)12-14-22(20)23(24)17-18-28(25,26)2/h19,22-26H,3-18H2,1-2H3/t22-,23+,24+,25-,26-,28-/m0/s1
InChI Key
JKWKMORAXJQQSR-MOPIKTETSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000542-1EA:
Y0000542-5MG:
Y0000542:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック