Merck
Y0000486
ケトロラック トリス塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(±)-5-ベンゾイル-2,3-ジヒドロ-1H-ピロリジン-1-カルボン酸 トリス塩, トラドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO3 · C4H11NO3
CAS番号:
分子量:
376.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ketorolac
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
InChI Key
BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ketorolac trometamol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000486:
Y0000486-10MG:
Y0000486-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michel Weber et al.
Acta ophthalmologica, 91(1), e15-e21 (2012-09-14)
To determine whether indomethacin 0.1% eye drops are at least as effective as ketorolac 0.5% eye drops in treating ocular inflammation following cataract surgery. Prospective, multicenter, investigator-masked, parallel-group, randomized, active-controlled clinical trial. Cataract patients were randomized in a 1:1 ratio
Stephen J Kim et al.
Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), 130(4), 456-460 (2012-04-12)
To investigate the adverse ocular effects of intravitreal ketorolac (4 mg) in patients with chronic uveitis and complications of chronic inflammation (macular edema). We conducted a prospective phase 1 clinical trial involving 10 eyes of 10 adult patients with chronic
V Pfaffenrath et al.
Cephalalgia : an international journal of headache, 32(10), 766-777 (2012-06-20)
Ketorolac is a non-triptan, non-opioid, mixed cyclooxygenase (COX)1/2-inhibitor for short-term management of moderate-to-severe acute pain. This trial evaluated an intranasal formulation of ketorolac tromethamine (SPRIX®) containing 6% lidocaine (ROX-828) for the acute treatment of migraine with and without aura as
Meizi Wang et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 32(10), 2158-2164 (2012-10-27)
To investigate the concentrations and pharmacokinetics of ketorolac in the rabbits by three different routes of administrations: a single intracameral, intravitreal, and suprachoroidal injection. Fifty-four New Zealand white rabbits received ketorolac (250 μg/0.05 mL) in one eye by a single
Mrinal Kanti Bain et al.
International journal of biological macromolecules, 50(3), 565-572 (2012-02-04)
The effect of molecular weight of poly(vinyl alcohol) (PVA) and sodium chloride on the gelation temperature of methylcellulose (MC) was studied with the objective to develop a MC based formulation for sustained delivery of ketorolac tromethamine a model ophthalmic drug.